3-tert-Butylaniline ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H50698.03 H50698.06
H50698.03EA 182 EUR InStock
H50698.03 H50698.06
3-tert-Butylaniline ≥97%
3-tert-Butylaniline
Purity: 97%
CAS No.: 5369-19-7
Molecular Formula: C10H15N
Formula Weight: 149.23
MDL No.: MFCD00125078
Formule: C₁₀H₁₅N
MW: 149,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00125078
Numéro CAS: 5369-19-7
EINECS: 226-361-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité