3-Éthylaniline 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO174550500EA 189 EUR InStock
ACRO174550500 ACRO174552500 ACRO174550100
3-Éthylaniline 98%
3-Éthylaniline
Formule: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Point d'ébullition: 212 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –8 °C
Densité: 0,97 g/cm³
Point d'éclair: 85 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00007818
Numéro CAS: 587-02-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5540 to 1.5580 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité