Trolleys, serving
Fournisseur: HUPFER METALLWERKE
0111992 0112082 0112202 0112052 0111932 0124012 0111962 0112262 0112172 0112322
HUPF0111992EA 1160 EUR InStock
HUPF0111992 HUPF0112082 HUPF0112202 HUPF0112052 HUPF0111932 HUPF0124012 HUPF0111962 HUPF0112262 HUPF0112172 HUPF0112322
Trolleys, serving
Chariots
Transport trolley complete with 25 mm deep shelves. Shelves complete with bevelled edges for user comfort. With four swivel castors, two of them with brake.
  • Corrosion resistant
  • Disc bumpers are made of elastic and shock resistant plastic material, it protect trolley from damage
  • Maintenance free
High-quality stainless steel construction.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité