4-tert-Butylaniline 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
198250050 198250250
ACRO198250050EA 62.5 EUR InStock
ACRO198250050 ACRO198250250
4-tert-Butylaniline 99%
4-tert-Butylaniline
Formule: C₁₀H₁₅N
MW: 149,24 g/mol
Point d'ébullition: 230 °C
Point de fusion: 15…16 °C
Densité: 0.93 g/cm³
Point d'éclair: 101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007899
Numéro CAS: 769-92-6
EINECS: 212-215-9
ONU: 2735
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear orange-red to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5370 to 1.5390 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité