Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-tert-Butylaniline pour la synthèse

Fournisseur: Merck


8.40105.0025EA 0 EUR InStock
8.40105.0025 8.40105.9999
4-tert-Butylaniline pour la synthèse
4-tert-Butylaniline


Formule: C₁₀H₁₅N
MW: 149,24 g/mol
Point d'ébullition: 238 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 15 °C
Densité: 0,941 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007899
Numéro CAS: 769-92-6
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité