4-Isopropylaniline
Fournisseur: Thermo Scientific
SB00317EA SB00317EE
MAYBSB00317EAEA 0 EUR InStock
MAYBSB00317EA MAYBSB00317EE
4-Isopropylaniline
4-Isopropylaniline
Formule: C₉H₁₃N
Point d'ébullition: 226 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –63 °C
Densité: 0.9526 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007900
Numéro CAS: 99-88-7
EINECS: 202-797-2
ONU: 1760
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02647
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité