L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Stirring paddles, PP
Fournisseur: BURKLE
8203-2100 8203-3150
BURK8203-2100EA 104 EUR InStock
BURK8203-2100 BURK8203-3150
Stirring paddles, PP
Agitateurs Outils d'agitation
PP stirring paddles ideal for gentle stirring in plastic and glass containers.
  • Shatterproof
  • Warp resistant
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité