4-Éthylaniline 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
118060050 118061000 118065000
ACRO118060050EA 36.8 EUR InStock
ACRO118060050 ACRO118061000 ACRO118065000
4-Éthylaniline 99+%
4-Éthylaniline
Formule: C₈H₁₁N
Point d'ébullition: 216 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –5 °C
Densité: 0.97 g/cm³
Point d'éclair: 85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007921
Numéro CAS: 589-16-2
EINECS: 209-637-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to red-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5532 to 1.5552 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Ammonium (NH4) ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Sulfur compounds (as SO4) ≤0.003 %
Insoluble matter ≤0.015 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité