Lingettes pour salles blanches, Polywipe-C Heatseal
Fournisseur: CONTEC
PCHS-1212 PCHS-77B
CONTPCHS-1212EA 551 EUR InStock
CONTPCHS-1212 CONTPCHS-77B
Lingettes pour salles blanches, Polywipe-C Heatseal
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, sèches
La lingette fine Polywipe-C Heatseal est composée d'un tissu tricoté à partir d'un fil polyester et possède une surface texturée pour un nettoyage efficace. La lingette est coupée au laser, ce qui scelle les fibres sur les bords.
  • Les bords non abrasifs permettent 100% d'utiliser l'intégralité de la lingette
  • Émission extrêmement faible de particules et de fibres
  • Bonne absorption des solvants et résistance aux produits chimiques
Elle est idéale pour le nettoyage des surfaces et des outils pour lesquels les particules, les fibres et les résidus chimiques doivent être contrôlés, ainsi que pour le nettoyage classique dans les environnements critiques.
Idéale pour une utilisation en salles propres ISO classes 3 à 4.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité