1-tert-Butyl-4-nitrobenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L06067.18EA 353 EUR InStock
L06067.18 L06067.04 L06067.09
1-tert-Butyl-4-nitrobenzène ≥98%
1-tert-Butyl-4-nitrobenzène
Purity: 98%
CAS No.: 3282-56-2
Molecular Formula: C10H13NO2
Formula Weight: 179.22
Refractive Index: 1.5340
Boiling Point: 265-267°
MDL No.: MFCD00041253
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,22 g/mol
Point d'ébullition: 265…267 °C
Densité: 1,0586
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041253
Numéro CAS: 3282-56-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité