2-Nitrotoluène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06806.0100 8.06806.1000
8.06806.0100EA 28 EUR InStock
8.06806.0100 8.06806.1000
2-Nitrotoluène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2-Nitrotoluène
Formule: C₇H₇NO₂
Point d'ébullition: 221.7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –1 °C
Densité: 1.163 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007157
Numéro CAS: 88-72-2
EINECS: 201-853-3
ONU: 1664
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,06748
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.65 g/l (20 °C) (experimental)
Melting Point -4 - -3 °C
Molar Mass 137.13 g/mol
Boiling Point 221 - 222 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 106 °C
Refractive Index 1.545 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.47 - 8.8 %(V)
Density 1.16 g/cm3 (20 °C)
pH 6 - 8 (H2O)
Ignition Point 420 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité