Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Nitrotoluène

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

EHERC15615400EA 52.4 EUR InStock
EHERC15615400
4-Nitrotoluène
4-Nitrotoluène


Formule: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Point d'ébullition: 238,3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 51 °C
Densité: 1,39 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 106 °C
Numéro MDL: MFCD00007366
Numéro CAS: 99-99-0
ONU: 3446
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,06748
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité