3,4-Dinitrotoluéne
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12786500EA 120 EUR InStock
EHERC12786500
3,4-Dinitrotoluéne
3,4-Dinitrotoluéne
Formule: C₇H₆N₂O₄
MW: 182,14 g/mol
Point d'ébullition: 351 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 61 °C
Densité: 1,2594 g/cm³ (111 °C)
Numéro CAS: 610-39-9
ONU: 3454
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité