2,6-Dinitrotoluéne
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12786400EA 70.7 EUR InStock
EHERC12786400
2,6-Dinitrotoluéne
2,6-Dinitrotoluéne
Formule: C₇H₆N₂O₄
MW: 182,14 g/mol
Point d'ébullition: 300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 65,2 °C
Densité: 1,538 g/cm³ (15 °C)
Numéro MDL: MFCD00007158
Numéro CAS: 606-20-2
ONU: 3454
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité