2-Méthylanisole ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: o-Cresol methyll ether, 2-Methylanisole, 1-Methoxy-2-methylbenzene, 2-Methoxytoluene
A13897.18 A13897.30
A13897.18EA 55.5 EUR InStock
A13897.18 A13897.30
2-Méthylanisole ≥99%
2-Méthylanisole
Purity: 99%
CAS No.: 578-58-5
Molecular Formula: C8H10O
Formula Weight: 122.17
Flash Point: 51°(123°F)
Refractive Index: 1.5170
Boiling Point: 170-172°
Beilstein Reference: 1857415
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00008373
Formule: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Point d'ébullition: 170…172 °C
Densité: 0.985
Point d'éclair: 51 °C (123 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008373
Numéro CAS: 578-58-5
EINECS: 209-426-3
ONU: 3271
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité