3-Méthylanisole ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Methoxy-3-methylbenzene
B21455.18 B21455.30
B21455.18EA 40.4 EUR InStock
B21455.18 B21455.30
3-Méthylanisole ≥99%
3-Méthylanisole
Purity: 99%
CAS No.: 100-84-5
Molecular Formula: C8H10O
Formula Weight: 122.17
Flash Point: 54°(129°F)
Refractive Index: 1.5130
Odour: Pleasant
Boiling Point: 175-176°
Beilstein Reference: 907023
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00008395
Formule: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Point d'ébullition: 175…176 °C
Point de fusion: –47 °C
Densité: 0.969
Point d'éclair: 54 °C (129 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008395
Numéro CAS: 100-84-5
EINECS: 202-893-4
ONU: 3271
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité