4-Isopropylanisole 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A16970.14 A16970.22
A16970.14EA 71.5 EUR InStock
A16970.14 A16970.22
4-Isopropylanisole 95%
4-Isopropylanisole
Purity: 95%
CAS No.: 4132-48-3
Molecular Formula: C10H14O
Formula Weight: 150.22
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.5030
Boiling Point: 212-213°
Beilstein Reference: 2080269
MDL No.: MFCD00015033
Formule: C₁₀H₁₄O
MW: 150,22 g/mol
Point d'ébullition: 212…213 °C
Densité: 0.935
Point d'éclair: 83 °C (181 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015033
Numéro CAS: 4132-48-3
EINECS: 223-952-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité