4-Méthylanisole 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: p-Methylanisole
164660010 164660050 164662500 164660025
ACRO164660010EA 124 EUR InStock
ACRO164660010 ACRO164660050 ACRO164662500 ACRO164660025
4-Méthylanisole 99%
4-Méthylanisole
Formule: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Point d'ébullition: 174 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –50 °C
Densité: 0.96 g/cm³
Point d'éclair: 53 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008413
Numéro CAS: 104-93-8
EINECS: 203-253-7
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5100 to 1.5130 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité