4-Méthylanisole ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: p-Methylanisole
A11572.0F A11572.AE A11572.AP
A11572.0FEA 294 EUR InStock
A11572.0F A11572.AE A11572.AP
4-Méthylanisole ≥99%
4-Méthylanisole
Purity: 99%
CAS No.: 104-93-8
Molecular Formula: C8H10O
Formula Weight: 122.17
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.5110
Odour: Aromatic
Melting Point: -50°
Boiling Point: 174-175°
Beilstein Reference: 1237336
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00008413
Formule: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Point d'ébullition: 174…175 °C
Point de fusion: –50 °C
Densité: 0.968
Point d'éclair: 58 °C (136 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008413
Numéro CAS: 104-93-8
EINECS: 203-253-7
ONU: 3271
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité