3-Méthylvératrole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1,2-Diméthoxy-3-méthylbenzène
A11617.06EA 40.8 EUR InStock
A11617.06 A11617.14
3-Méthylvératrole ≥98%
3-Méthylvératrole
Purity: 98+%
CAS No.: 4463-33-6
Molecular Formula: C9H12O2
Formula Weight: 152.19
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5140
Odour: Aromatic
Boiling Point: 202-203°
Beilstein Reference: 1940962
MDL No.: MFCD00008379
Formule: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Point d'ébullition: 202…203 °C
Densité: 1,024
Point d'éclair: 85 °C (185 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008379
Numéro CAS: 4463-33-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité