2-tert-Butylphénol ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L07294.22 L07294.36 L07294.0P
L07294.22EA 28 EUR InStock
L07294.22 L07294.36 L07294.0P
2-tert-Butylphénol ≥99%
2-tert-Butylphénol
Purity: 99%
CAS No.: 88-18-6
Molecular Formula: C10H14O
Formula Weight: 150.22
Flash Point: 102°(215°F)
Refractive Index: 1.5230
Melting Point: -7°
Boiling Point: 223-224°
Beilstein Reference: 1907120
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00002223
Formule: C₁₀H₁₄O
MW: 150,22 g/mol
Point d'ébullition: 223…224 °C
Point de fusion: –7 °C
Densité: 0.980
Point d'éclair: 102 °C (215 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002223
Numéro CAS: 88-18-6
EINECS: 201-807-2
ONU: 2922
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité