4-Butylphénol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Butyl-4-hydroxybenzene
A12812.06 A12812.14 A12812.22
A12812.06EA 65 EUR InStock
A12812.06 A12812.14 A12812.22
4-Butylphénol ≥98%
4-Butylphénol
Purity: 98%
CAS No.: 1638-22-8
Molecular Formula: C10H14O
Formula Weight: 150.22
Refractive Index: 1.5170
Melting Point: ca 22°
Boiling Point: 245°
Beilstein Reference: 2042120
UN No.: 3145
MDL No.: MFCD00041750
Formule: C₁₀H₁₄O
MW: 150,22 g/mol
Point d'ébullition: 245 °C
Point de fusion: ∼22 °C
Densité: 0.980
Point d'éclair: 121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041750
Numéro CAS: 1638-22-8
EINECS: 216-672-5
ONU: 3145
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité