4-Éthylphénol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC13352000EA 43.7 EUR InStock
EHERC13352000
4-Éthylphénol
4-Éthylphénol
Formule: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Point d'ébullition: 218 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 40…43 °C
Densité: 1,011 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 100 °C
Numéro MDL: MFCD00002393
Numéro CAS: 123-07-9
ONU: 2430
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité