2-Isopropylphénol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
156680050 156685000
ACRO156680050EA 20.4 EUR InStock
ACRO156680050 ACRO156685000
2-Isopropylphénol 97%
2-Isopropylphénol
Formule: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Point d'ébullition: 213 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 15…16 °C
Densité: 1.01 g/cm³
Point d'éclair: 107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002224
Numéro CAS: 88-69-7
EINECS: 201-852-8
ONU: 2922
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5290 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité