2-Isopropylphénol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A12027.0B A12027.18 A12027.30
A12027.0BEA 162 EUR InStock
A12027.0B A12027.18 A12027.30
2-Isopropylphénol ≥98%
2-Isopropylphénol
Purity: 98%
CAS No.: 88-69-7
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.20
Flash Point: 88°(190°F)
Physical Form: Clear liquid
Density: 1.010
Refractive Index: 1.5270
Appearance: Colourless to pale yellow
Melting Point: 14-16°
Boiling Point: 212-214°
Beilstein Reference: 1363322
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00002224
Formule: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Point d'ébullition: 212…214 °C
Point de fusion: 14…16 °C
Densité: 1.010
Point d'éclair: 88 °C (190 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002224
Numéro CAS: 88-69-7
EINECS: 201-852-8
ONU: 2922
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité