4-Isopropylphénol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
174510050 174511000 174512500 174510010
ACRO174510050EA 34.3 EUR InStock
ACRO174510050 ACRO174511000 ACRO174512500 ACRO174510010
4-Isopropylphénol 98%
4-Isopropylphénol
Formule: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Point d'ébullition: 212…212.4 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 59…62 °C
Densité: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002372
Numéro CAS: 99-89-8
EINECS: 202-798-8
ONU: 2430
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to pink to light brown Powder or crystals or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 63 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité