4-Isopropylphénol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B22620.18 B22620.30 B22620.A1
B22620.18EA 37.9 EUR InStock
B22620.18 B22620.30 B22620.A1
4-Isopropylphénol ≥98%
4-Isopropylphénol
Purity: 98%
CAS No.: 99-89-8
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.20
Flash Point: 108°(226°F)
Melting Point: 59-61°
Boiling Point: 211-212°
Beilstein Reference: 1363564
UN No.: 2430
MDL No.: MFCD00002372
Formule: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Point d'ébullition: 211…212 °C
Point de fusion: 59…61 °C
Densité: 0.99 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 108 °C (226 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002372
Numéro CAS: 99-89-8
EINECS: 202-798-8
ONU: 2430
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité