4-Isopropylphénol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14464100EA 49.1 EUR InStock
EHERC14464100
4-Isopropylphénol
4-Isopropylphénol
Formule: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Point d'ébullition: 213 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 60 °C
Densité: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002372
Numéro CAS: 99-89-8
ONU: 2430
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité