4-Pentylphénol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Amylphenol
A11514.06 A11514.14
A11514.06EA 50.1 EUR InStock
A11514.06 A11514.14
4-Pentylphénol ≥98%
4-Pentylphenol
Purity: 98%
CAS No.: 14938-35-3
Molecular Formula: C11H16O
Formula Weight: 164.25
Flash Point: 133°(271°F)
Refractive Index: 1.5145
Melting Point: 24°
Boiling Point: 342°
Beilstein Reference: 1364424
UN No.: 2430
MDL No.: MFCD00020211
Formule: C₁₁H₁₆O
MW: 164,25 g/mol
Point d'ébullition: 342 °C
Point de fusion: 24 °C
Densité: 0.960
Point d'éclair: 133 °C (271 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020211
Numéro CAS: 14938-35-3
EINECS: 239-015-4
ONU: 2430
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité