4-Pentylphénol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC10246800EA 93 EUR InStock
EHERC10246800
4-Pentylphénol
4-Pentylphénol
Formule: C₁₁H₁₆O
MW: 164,25 g/mol
Point d'ébullition: 251 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 23 °C
Densité: 0,9597 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 104 °C
Numéro MDL: MFCD00020211
Numéro CAS: 14938-35-3
ONU: 2430
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité