Bouchons, Pierce-It ™
Fournisseur: Simport Scientific
T407-16GY T407-16G T407-16L T407-16R T407-16W T407-16Y T407-12BK T407-12GY T407-12G T407-12L T407-12R T407-12W T407-12Y T407-16BK T407-12B T407-16B
SIMPT407-16GYEA 143 EUR InStock
SIMPT407-16GY SIMPT407-16G SIMPT407-16L SIMPT407-16R SIMPT407-16W SIMPT407-16Y SIMPT407-12BK SIMPT407-12GY SIMPT407-12G SIMPT407-12L SIMPT407-12R SIMPT407-12W SIMPT407-12Y SIMPT407-16BK 217-2050 217-2051
Bouchons, Pierce-It ™
Bouchons Bouchons en caoutchouc
Ces bouchons jetables en élastomère thermoplastique créent un joint anti-fuite résistant pour les tubes en verre et en plastique. Ils protègent les échantillons de l'évaporation et de la contamination. Ils peuvent être facilement mis en place ou retirés d'une main. Ils peuvent être percés pour permettre l'échantillonnage à travers le bouchon via un système d'instruments de tubes fermés. Deux tailles, 13 et 16 mm s'adaptent à une variété de tubes y compris des tubes de prélèvement sanguin évacués en verre. Ils s'adaptent également aux tubes de culture de 12 mm de Ø. int.
  • Le bouchon en plastique souple peut être percé aussi souvent que nécessaire
  • Ne gêne pas avec la plupart des méthodologies de chimie, de coagulation et de surveillance des médicaments
  • Peut être stocké dans le réfrigérateur, dans le congélateur ou à température ambiante
  • Résiste à l'agitation dans un tube à essai agitateur vortex
  • Disponibles en 8 couleurs pour une identification facile
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité