tert-Pentylbenzène ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L03731.09 L03731.18
L03731.09EA 54.8 EUR InStock
L03731.09 L03731.18
tert-Pentylbenzène ≥97%
tert-Pentylbenzene
Purity: 97%
CAS No.: 2049-95-8
Molecular Formula: C11H16
Formula Weight: 148.25
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.4950
Boiling Point: 188-191°
Beilstein Reference: 2039053
MDL No.: MFCD00015187
Formule: C₆H₅C(CH₃)₂CH₂CH₃
MW: 148,25 g/mol
Point d'ébullition: 188…191 °C
Densité: 0.870
Point d'éclair: 65 °C (149 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015187
Numéro CAS: 2049-95-8
EINECS: 218-076-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f7d664f724255033067c5eed3fe116ec92624378&vid=1e8a332b1dfa9928ae6c1555b83331953d191e08&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité