sec-Butylbenzène 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
107860050
ACRO107860050EA 19.6 EUR InStock
ACRO107860050
sec-Butylbenzène 99+%
sec-Butylbenzène
Formule: C₆H₅CH(CH₃)CH₂CH₃
Point d'ébullition: 173 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –75 °C
Densité: 0.86 g/cm³
Point d'éclair: 45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009329
Numéro CAS: 135-98-8
EINECS: 205-227-0
ONU: 2709
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb1eb7754ba9f4f037280b9010ef49cadd1a43c7&vid=d32e383af74575be997125b4f7121f54764ab833&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4890 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité