(2,2-Diméthylpropyl)benzène ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A12941.14EA 135 EUR InStock
A12941.14 A12941.06
(2,2-Diméthylpropyl)benzène ≥97%
(2,2-Diméthylpropyl)benzène
Purity: 97+%
CAS No.: 1007-26-7
Molecular Formula: C11H16
Formula Weight: 148.25
Flash Point: 50°(122°F)
Refractive Index: 1.4880
Boiling Point: 184-185°
Beilstein Reference: 2037544
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00038279
Formule: C₆H₅CH₂C((CH₃)₂)CH₃
MW: 148,25 g/mol
Point d'ébullition: 184…185 °C
Densité: 0,859
Point d'éclair: 50 °C (122 °F)
Numéro MDL: MFCD00038279
Numéro CAS: 1007-26-7
ONU: 3295
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité