Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isobutylbenzène

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM

PROOCHE113EA 290 EUR InStock
PROOCHE113
Isobutylbenzène
Isobutylbenzène


Formule: (C₆H₅)CH₂CH(CH₃)CH₃
MW: 134,22 g/mol
Point d'ébullition: 173 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –51 °C
Densité: 0,8538 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008936
Numéro CAS: 538-93-2
ONU: 2709
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05151
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité