Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

tert-Butylbenzène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck

Danger

M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200

8.20240.9025EA 0 EUR InStock
8.20240.9025 8.20240.9999
tert-Butylbenzène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
tert-Butylbenzène


Formule: C₁₀H₁₄
MW: 134,22 g/mol
Point d'ébullition: 169 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –58 °C
Densité: 0,8662 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 44 °C
Numéro MDL: MFCD00008816
Numéro CAS: 98-06-6
ONU: 2709
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01550
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 29.5 mg/l (25 °C)
Melting Point -58 °C
Molar Mass 134.22 g/mol
Boiling Point 64 °C (27 hPa)
Vapor Pressure 1.33 hPa (13 °C)
Flash Point 44 °C
Refractive Index 1.492 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.8 - 5.6 %(V)
Density 0.87 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 445 °C


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité