n-Butylbenzène ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A10910.30EA 141 EUR InStock
A10910.30 A10910.0B A10910.18
n-Butylbenzène ≥99%
n-Butylbenzène
Purity: 99%
CAS No.: 104-51-8
Molecular Formula: C10H14
Formula Weight: 134.22
Flash Point: 59°(138°F)
Refractive Index: 1.4890
Odour: Aromatic
Melting Point: -88°
Boiling Point: 181-183°
Beilstein Reference: 1903395
Merck Reference: 14,1549
UN No.: 2709
MDL No.: MFCD00009463
Formule: C₁₀H₁₄
MW: 134,22 g/mol
Point d'ébullition: 181…183 °C
Point de fusion: –88 °C
Densité: 0,860
Point d'éclair: 59 °C (138 °F)
Numéro MDL: MFCD00009463
Numéro CAS: 104-51-8
ONU: 2709
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01548
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité