Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

n-Butylbenzène

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM

PROOCHE102EA 290 EUR InStock
PROOCHE102
n-Butylbenzène
n-Butylbenzène


Formule: C₁₀H₁₄
MW: 134,22 g/mol
Point d'ébullition: 183 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –88 °C
Densité: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 61 °C
Numéro MDL: MFCD00009463
Numéro CAS: 104-51-8
ONU: 2709
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01548
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité