Dodécylbenzène ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
B21362.06 B21362.14 B21362.22
B21362.06EA 46.6 EUR InStock
B21362.06 B21362.14 B21362.22
Dodécylbenzène ≥97%
Dodécylbenzène
Purity: 97%
CAS No.: 123-01-3
Molecular Formula: C18H30
Formula Weight: 246.44
Flash Point: 124°(255°F)
Refractive Index: 1.4820
Melting Point: -7°
Boiling Point: 331°
Beilstein Reference: 1909107
MDL No.: MFCD00008974
Formule: C₁₈H₃₀
Point d'ébullition: 331 °C
Point de fusion: –7 °C
Densité: 0.856
Point d'éclair: 124 °C (255 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008974
Numéro CAS: 123-01-3
EINECS: 204-591-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité