Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dodécylbenzène, Supelco®

Fournisseur: Merck

M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100

44178-500MGEA 90.8 EUR InStock
44178-500MG
Dodécylbenzène, Supelco®
Dodécylbenzène


Formule: C₁₈H₃₀
MW: 246,44 g/mol
Point d'ébullition: 275 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –4 °C
Densité: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008974
Numéro CAS: 123-01-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité