Ethylbenzène 99.8%, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Phenylethane
118080250 118085000 118080025 118080251 118080010
ACRO118080250EA 22.4 EUR InStock
ACRO118080250 ACRO118085000 ACRO118080025 ACRO118080251 ACRO118080010
Ethylbenzène 99.8%, pur
Ethylbenzène
Formule: C₈H₁₀
MW: 106,17 g/mol
Point d'ébullition: 136 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –95 °C
Densité: 0.86 g/cm³
Point d'éclair: 22 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011647
Numéro CAS: 100-41-4
EINECS: 202-849-4
ONU: 1175
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03801
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c67d12bb66494ff09657a029fa1e68b09af34358&vid=3e5678dd6a0342c5ec35b93e48587e8125977cf7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4940 to 1.4970 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.02 % (Coulometric)
GC ≥99.75 %
Color scale ≤10 APHA
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Silicon dioxide (SiO2) ≤50 ppm
Sulfur compounds (as SO4) ≤0.003 %
Insoluble matter ≤0.01 %
Loss on heating ≤1.0 % (285°C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité