Microtubes à centrifuger
Fournisseur: RATIOLAB
5615030 5615101 5615020 5615000 5615001 5615400 5615002 5615003 5615004
211-2065EA 20.1 EUR InStock
211-2065 RATI5615101 RATI5615020 RATI5615000 RATI5615001 RATI5615400 RATI5615002 RATI5615003 RATI5615004
Microtubes à centrifuger
Tubes Microtubes à centrifuger
PP, translucent.
  • Autoclavable with opened cap at 121 °C, 20 min
  • Natural colour or different colours for comfortable identification
  • Tight sealing cap
  • Safe and easy to be opened and closed
With or without flat cap.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité