Flacons pour prélèvement urinaire
Fournisseur: RATIOLAB
5922250 5922204 5922253
RATI5922250EA 198 EUR InStock
RATI5922250 RATI5922204 RATI5922253
Flacons pour prélèvement urinaire
Flacons Flacons en plastique
Polyethylene, blue translucent.
  • Incl. lid with nonwoven fabric liner
  • With graduations
  • Light protection
  • Wide neck diameter of 80 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité