Heptylbenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: N-heptylbenzene, 1-Phenylheptane
A12969.14 A12969.22 A12969.36
A12969.14EA 59.7 EUR InStock
A12969.14 A12969.22 A12969.36
Heptylbenzène ≥98%
Heptylbenzène
Purity: 98%
CAS No.: 1078-71-3
Molecular Formula: C13H20
Formula Weight: 176.30
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.4850
Melting Point: -48°
Boiling Point: 230-233°
Beilstein Reference: 1905782
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00009545
Formule: C₁₃H₂₀
MW: 176,3 g/mol
Point d'ébullition: 230…233 °C
Point de fusion: –48 °C
Densité: 0.860
Point d'éclair: 95 °C (203 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009545
Numéro CAS: 1078-71-3
EINECS: 214-084-3
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité