Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

n-Hexylbenzène

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

EHERC14207000EA 74.4 EUR InStock
EHERC14207000
n-Hexylbenzène
n-Hexylbenzène


Formule: C₁₂H₁₈
MW: 162,27 g/mol
Point d'ébullition: 226 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –61 °C
Densité: 0,8666 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00009526
Numéro CAS: 1077-16-3
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité