L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Toluène 99.8+% analysis_for
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Methylbenzene, Phenylmethane, FM approval
176850010 176850025 176855000 176850050 176850250
ACRO176850010EA 52.4 EUR InStock
ACRO176850010 ACRO176850025 ACRO176855000 ACRO176850050 ACRO176850250
Toluène 99.8+% analysis_for
Toluène
Formule: C₆H₅CH₃
MW: 92.14 g/mol
Point d'ébullition: 110.6
Point de fusion: –95 °C
Densité: 0.866 g/cm³
Point d'éclair: 4
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008512
Numéro CAS: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
ONU: 1294
ADR: 3 II
ATTEINDRE: 05-2114615130-69
Merck Index: 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Water ≤0.03 % (Coulometric)
GC ≥99.80 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤10 ppm
Acidity/alkalinity ≤0.0001 meq/g
Substance darkened by H2SO4 ≤50 APHA
Calcium (Ca) ≤0.1 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Lead (Pb) ≤0.02 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.05 ppm
Potassium (K) ≤0.5 ppm
Sodium (Na) ≤1 ppm
Zinc (Zn) ≤0.05 ppm
Benzene ≤0.05 %
KMnO4-reducing substance ≤0.0005 %
Total phosphorus (P) ≤0.1 ppm
Total silicon (Si) ≤0.05 ppm
Total sulfur (S) ≤10 ppm
Xylenes ≤0.05 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité