Toluène, extra sec sur tamis moléculaire 99.85%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
364411000 364415000 364410010 364410025
364411000.EA 28 EUR InStock
364411000. 364415000. 364410010. 364410025.
Toluène, extra sec sur tamis moléculaire 99.85%, AcroSeal®
Toluène
Formule: C₆H₅CH₃
Point d'ébullition: 111 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –95 °C
Densité: 0.866 g/cm³
Point d'éclair: 4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008512
Numéro CAS: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
ONU: 1294
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 05-2114615130-69
Merck Index: 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=25b1151f2c36438a22b72ca824b8b675133227c1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.8 %
Acidity (HCl) ≤0.002 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité