Toluène ≥99.5% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
31755.AP 31755.K2 31755.M1
31755.APEA 28.6 EUR InStock
31755.AP 31755.K2 31755.M1
Toluène ≥99.5% ACS
Toluène
Density: 0.867
Refractive Index: 1.4967
Odour: Aromatic
Boiling Point: 111°
Solubility: Very slightly soluble in water. Miscible with alcohol, chloroform, ether, glacial acetic acid, carbon disulfide
Beilstein Reference: 635760
Merck Reference: 14,9529
Formule: C₆H₅CH₃
Point d'ébullition: 111 °C
Point de fusion: –93 °C
Densité: 0.867
Point d'éclair: 4 °C (40 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008512
Numéro CAS: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
ONU: 1294
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 05-2114615130-69
Merck Index: 14,9529
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=25b1151f2c36438a22b72ca824b8b675133227c1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Form Liquid
Color (APHA) ≤10
Assay (GC) >99.5%
Residual water ≤0.03%
Impurity content: Sulphuric compounds (as S); ≤0.003%
Residue on evaporation ≤0.001%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité