L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Toluène, anhydre ≥99.8%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Methylbenzene, Phenylmethane, FM approval
41464.AK 41464.K2 41464.K7
41464.AKEA 44.2 EUR InStock
41464.AK 41464.K2 41464.K7
Toluène, anhydre ≥99.8%
Toluène
Purity: 99.8%
CAS No.: 108-88-3
Molecular Formula: C6H5CH3
Formula Weight: 92.14
Flash Point: 4°(40°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.867
Refractive Index: 1.4967
Odour: Aromatic
Melting Point: -93°
Boiling Point: 111°
Beilstein Reference: 635760
Merck Reference: 14,9529
UN No.: 1294
MDL No.: MFCD00008512
Formule: C₆H₅CH₃
MW: 92.14 g/mol
Point d'ébullition: 111 °C
Point de fusion: –93 °C
Densité: 0.867
Point d'éclair: 4 °C (40 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008512
Numéro CAS: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
ONU: 1294
ADR: 3 II
ATTEINDRE: 05-2114615130-69
Merck Index: 14,9529
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité