Écrans faciaux, Supervizor™
Fournisseur: HONEYWELL SAFETY
1002295 1002297 1002309 1002302 1002304 1002305 1002310 1002312 1002329 1002330 1004583 1004584 1004587 1002308
DALL1002295EA 11.5 EUR InStock
DALL1002295 111-0727 DALL1002309 111-0549 DALL1002304 DALL1002305 DALL1002310 111-0728 DALL1002329 DALL1002330 DALL1004583 DALL1004584 DALL1004587 DALL1002308
Écrans faciaux, Supervizor™
Écrans de protection
Gamme d'écrans faciaux montés sur casque robuste et ultra-résistant, compatible avec une protection auditive. Les produits fournissent une protection efficace contre l'abrasion, les produits chimiques dangereux, les gaz, les vapeurs et les impacts - ils sont donc parfaits pour des applications chimiques ou de sylviculture.
  • Les méthodes de fixation sécurisées de la visière permettent de la remplacer facilement tout en offrant une protection maximum, ce qui permet une plus grande liberté des mouvements de la tête
  • Les articles sont compatibles avec une large gamme de modèles de casques de sécurité et de casques anti-bruit montés sur casque (y compris le casque antibruit de communication Bilsom)
  • La protection frontale avec serre-tête à crémaillère offre une sécurité supplémentaire et un plus grand confort
  • Les protèges-mentons sont disponibles en option
Les visières en triacétate offrent une protection contre la pénétration de métaux en fusion et non solides. Elles sont résistantes aux produits chimiques et aux rayures. Le triacétate protège également contre la chaleur et les éclaboussures de liquides.
Les visières en polycarbonate sont très résistantes aux grands impacts. SV9PCH est un verre transparent résistant à l'abrasion qui offre une résistance aux changements de surface (anti-buée). SV9PGFH fournit une protection contre les solides chauds, les éclaboussures de liquides, les sources de chaleur rayonnante, et sont donc parfaits pour une utilisation dans des environnements avec forte chaleur et à IR élevé tels que des broyeurs d'acier ou des installations de transformations des métaux.
Les visières en acétate offrent une protection contre les liquides, les éclaboussures et les éraflures. Les verres en acétate ombrés offrent une protection en cas de soudure (à utiliser conformément à la norme EN 169 :1992).
Informations de commande: visières fournies sans système de fixation, qui doit être commandé séparément.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité